Descripción
ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ALK/CD246 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ALK/1032 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 to 2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |