missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALK-1 Antibody (117720) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30629825 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30629825 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30629825 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB370F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALK-1 Monoclonal antibody specifically detects ALK-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALK-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 117720
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen activin A receptor type II-like 1, activin A receptor, type II-like kinase 1, Activin receptor-like kinase 1, ACVRLK1ORW2, ALK-1, ALK1TGF-B superfamily receptor type I, EC 2.7.11, HHT, HHT2EC 2.7.11.30, serine/threonine-protein kinase receptor R3, SKR3, TSR-I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ALK-1, Asp22-Gln118, Accession # P37023
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 94
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.