Learn More
Solución de alizarina S de la Farmacopea europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12947153 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12947153 1000 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12947153 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 006 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    70.51€ / 100 ml
    Ahorro 30.49€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminohippuric acid reagent.
CAS 121-17-5
Concentración 1.0N
Notas de grado de pureza Eur Ph Ref.: 1002601
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Número MDL MFCD00007084
Clave InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Grado Eu. Ph.
Envase Frasco
Cantidad 1000 mL