Learn More
Corticotropin Releasing Factor Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18600397 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600397 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Código de producto. 18600397 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2412730.025mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Corticotropin Releasing Factor Polyclonal specifically detects Corticotropin Releasing Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Corticotropin Releasing Factor
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen corticoliberin, corticotropin releasing hormone, Corticotropin-releasing hormone, CRFCorticotropin-releasing factor
Símbolos de los genes CRH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human CRH. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of CRH. Amino Acid Squence: FQPPPQSEQPQQPQAR
Peso molecular del antígeno 29 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1392
Especificidad de la prueba CRH antibody is human specific.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus