missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ALG9 Polyclonal antibody specifically detects ALG9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ALG9 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | alpha-1,2-mannosyltransferase ALG9, asparagine-linked glycosylation 9 homolog (S. cerevisiae, alpha-1,2-mannosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 9 homolog (yeast, alpha 1,2mannosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 9 homolog (yeast, alpha-1,2-mannosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 9, alpha- 1,2-mannosyltransferase homolog (S.cerevisiae, alpha- 1,2-mannosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 9, alpha-1,2-mannosyltransferase homolog (S.cerevisiae), Asparagine-linked glycosylation protein 9 homolog, CDG1L, DIBD1FLJ21845, disrupted in bipolar affective disorder 1, Disrupted in bipolar disorder protein 1, DKFZp586M2420, EC 2.4.1.-, LOH11CR1J, loss of heterozygosity, 11, chromosomal region 1 gene J product |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 439-618 of human ALG9 (NP_079016.2). LFRGYHGPLDLYPEFYRIATDPTIHTVPEGRPVNVCVGKEWYRFPSSFLLPDNWQLQFIPSEFRGQLPKPFAEGPLATRIVPTDMNDQNLEEPSRYIDISKCHYLVDLDTMRETPREPKYSSNKEEWISLAYRPFLDASRSSKLLRAFYVPFLSDQYTVYVNYTILKPRKAKQIRKKSGG |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?