Learn More
ALG1 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30513844 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30513844 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30513844 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338470R
Rabbit Polyclonal Antibody
ALG1 Polyclonal antibody specifically detects ALG1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ALG1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen asparagine-linked glycosylation 1 homolog (yeast, beta-1,4-mannosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 1, beta-1,4-mannosyltransferase homolog (S.cerevisiae), Asparagine-linked glycosylation protein 1 homolog, beta-1,4 mannosyltransferase, beta-1,4-mannosyltransferase, chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase, GDP-Man:GlcNAc2-PP-dolichol mannosyltransferase, GDP-mannose-dolichol diphosphochitobiose mannosyltransferase, hMat-1, HMAT1EC 2.4.1.142, HMT-1, HMT1CDG1K, Mannosyltransferase-1, MT-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 215-464 of human ALG1 (NP_061982.3).,, Sequence:, YDKPASFFKETPLDLQHRLFMKLGSMHSPFRARSEPEDPVTERSAFTERDAGSGLVTRLRERPALLVSSTSWTEDEDFSILLAALEKFEQLTLDGHNLPSLVCVITGKGPLREYYSRLIHQKHFQHIQVCTPWLEAEDYPLLLGSADLGVCLHTSSSGLDLPMKVVDMFGCCLPVCAVNFKCLHELVKHEENGLVFEDSEELAAQLQMLFSNFPDPAGKLNQFRKNLRESQQLRWDESWVQTVLPLVMDT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56052
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG