Learn More
Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735969 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30735969 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30735969 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6957C
Sheep Polyclonal Antibody
Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Polyclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen 3-alpha-HSD, AKR1C4, aldo-keto reductase family 1, member C4, C11, CDR, CHDR, DD4, DD-4, HAKRA
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4, Met1-Tyr323, Accession # NP_001809
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1109
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG