Descripción
Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Polyclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | 3-alpha-HSD, AKR1C4, aldo-keto reductase family 1, member C4, C11, CDR, CHDR, DD4, DD-4, HAKRA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |