missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18132090 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18132090 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18132090 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297028B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Polyclonal specifically detects Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen 3-alpha-HSD, AKR1C4, aldo-keto reductase family 1, member C4, C11, CDR, CHDR, DD4, DD-4, HAKRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 (AAH20744.1; Met1-Tyr323).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1109
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.