Learn More
Tork Recambio de desinfectante de manos con alcohol para el sistema S4
Código de producto. 30243831 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Gel
Líquido
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulario unitSize
30243831 Líquido paquete de 6
30243863 Gel paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243831 Proveedor Tork N.º de proveedor 424115
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tork El desinfectante de manos con alcohol es un desinfectante de manos eficaz con un 80% de alcohol desnaturalizado.
  • Ayuda a prevenir la propagación de infecciones: este desinfectante de manos es totalmente virucida y cumple con las normas EN1500, EN12791 y EN14476.
  • Nuestro desinfectante está dermatológicamente probado y no deja residuos pegajosos.
  • Ayude a promover una mejor higiene: esta botella de recarga sellada tiene una bomba de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Reduce los residuos con una botella rellenable que se pliega sobre sí misma al vaciarse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gel antiséptico para manos
Color Transparente
Formulario Líquido
Principios activos Alcohol
Certificaciones/conformidad EN1500, EN12791, EN14476
Certificaciones/conformidad (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Desechables Uso limitado
Envase Frasco de plástico
Cantidad 6/Pk.
Volumen (métrico) 1 L