Learn More
ALCAM/CD166 Antibody (2599A), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18654623 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18654623 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18654623 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6562F
Mouse Monoclonal Antibody
ALCAM/CD166 Monoclonal antibody specifically detects ALCAM/CD166 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ALCAM/CD166
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2599A
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen activated leucocyte cell adhesion molecule, activated leukocyte cell adhesion moleculeFLJ38514, CD166, CD166 antigen, MEMDMGC71733
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ALCAM/CD166, Ala56-His211, Accession # Q13740
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 214
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1