Learn More
Cytiva Reducción de IgG y albúmina SpinTrap
Código de producto. 10734027 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10734027 cada uno
1 options
Código de producto. 10734027 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28948020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La reducción de IgG y albúmina SpinTra son columnas preempaquetadas para la reducción de albúmina e IgG de suero y plasma humanos. Las columnas están preempaquetadas con medios basados en SefaroseTM de alto rendimiento con afinidad por la albúmina sérica humana (HSA) y la IgG
  • La reducción de IgG y albúmina SpinTrap es una columna preempaquetada para la reducción de albúmina e IgG de suero y plasma humanos.
  • La reducción de IgG y albúmina SpinTrap maneja volúmenes de muestra más pequeños (∼ 50 μl) utilizando una centrífuga de sobremesa.
  • Las columnas están preempaquetadas con medios basados en Sefarose de alto rendimiento con afinidad por la albúmina sérica humana (HSA) y la IgG.
  • Alta capacidad de reducción, elimina > 95 % de HSA y > 90 % de IgG, con alta reproducibilidad.
  • Procedimiento simple y rápido.
  • La eliminación de albúmina y de IgG permite incluir una mayor carga de proteínas menos abundantes en el análisis y la detección de más proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7 mm
Caudal <4 ml/min
Tipo de ligando Fragmento de proteína G recombinante y HAS de unión de proteínas recombinantes
Tamaño de partículas 34 μm
pH De 3 a 9
Volumen (métrico) 370 μl
Con desactivación terminal No
Tipo de producto Reducción de IgG y albúmina
compliance-icons
Nombre del producto
  • Albumin & IgG Depletion SpinTrap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol