Learn More
Thermo Scientific™ Colorante alamarBlue™
Código de producto. 15549604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
15549604 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 15549604 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor Y00025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2752.98€
    1052.84€ / 25 ml
    Ahorro 1700.14€
    61% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite realizar tres ensayos con un solo colorante, lo que incluye la determinación del crecimiento celular, la citotoxicidad in vitro y los ensayos de citocinas.
El Thermo Scientific™ alamarBlue proporciona una sensibilidad y versatilidad inigualables, lo que permite realizar tres ensayos con un solo colorante, lo que incluye la determinación del crecimiento celular, la citotoxicidad in vitro y los ensayos de citocinas.
El alamarBlue, un producto a base de resazurina con un tiempo de incubación prolongado, permanece estable durante 5 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Colorante indicador alamarBlue
Tipo de producto Colorante indicador
Cantidad 25 mL