Learn More
AL 8697, MedChemExpress
Código de producto. 16476937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16476937 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16476937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108645
MedChemExpress AL 8697 is a specific and orally active p38α MAPK inhibitor with an IC50 of 6 nM. AL 8697 displays 14-fold greater inhibition of p38α compared to p38β (IC50=82 nM), and 300-fold selectivity for p38α over a panel of 91 kinases. Anti-inflammatory activity.
AL 8697 is a specific and orally active p38α MAPK inhibitor with an IC50 of 6 nM. AL 8697 displays 14-fold greater inhibition of p38α compared to p38β (IC50=82 nM), and 300-fold selectivity for p38α over a panel of 91 kinases. Anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AL 8697
CAS 1057394-06-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21F3N4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (248.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1CC1)C2=CC(F)=C(C)C(C3=C(F)C4=NN=C(C(C)(C)C)N4C=C3F)=C2
Peso molecular (g/mol) 402.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.41
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation