Learn More
InSphero Akura™ Sistema de suspensión colgante PLUS
Descripción
El mundialmente famoso y único Akura™ Sistema de gotas colgantes PLUS en formato de 96 pocillos con carga superior compatible con automatización.
- Carga de la suspensión celular desde arriba a través de un sistema único SureDrop™ Entrada diseñada para gotas colgantes altamente uniformes y estables.
- La formación asistida por gravedad de una morfología y funcionalidad uniforme de esferoides/organoides en cultivos celulares a largo plazo da como resultado un esferoide por pocillo.
- Adecuado para muchos tipos de células, incluidas las células que normalmente no forman esferoides u organoides en superficies de adhesión ultrabaja.
- Contiene 10 Akura™ PLUS Platos colgantes y 10 Akura™ 96 placas esferoides, envueltas individualmente, fabricadas en poliestireno y polímero de cicloolefina.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 40 μL |
| Volumen de trabajo (métrico) | 40 μL |
| Tipo | Microplaca |
| N.° de pocillos | 96 |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Sin ARNasa | Sí |