Learn More
Cytiva ÄKTA™ Kit de tubos de columna piloto
Código de producto. 11350062 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11350062 2,9 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11350062 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18116768
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Diseñado de forma sanitaria para evitar fugas. Cytiva ÄKTA™ El kit de tubería de columna piloto incluye conectores de 5/16 in, juntas, anillos tóricos y tubería S8 para usar en la válvula de columna del ÄKTA™ Sistema de cromatografía piloto.
  • USP Componentes de clase VI
  • Extremos de tubo moldeados prefabricados y juntas tóricas para evitar fugas
  • Componentes del kit:
    • 1 x M6 Hembra 5/16 in Conector MA, PEEK
    • 2 x M6 Hembra 5/16 in Conector FE, PEEK
    • 2 TC 5/16 in Conector FE, PEEK
    • 1 junta TC 25/4, PFR-91
    • 2 x AKTA Tubo Pilot S8, ETFE
    • Juntas tóricas 3 *1, PFR-91
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 0,79 cm (5/16 pulgadas) macho, 0,79 cm (5/16 pulgadas) hembra, TC de 25 mm
Para utilizar con (equipo) Piloto de ÄKTA
Material PEEK (conectores), PFR-91 (junta, juntas tóricas), ETFE (tubos)
Cantidad 1 kit
Diámetro interior (imperial) 0,11 in
Diámetro exterior (imperial) 3/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 2,9 mm
Diámetro exterior (métrico) 4,76 mm