missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT2 Antibody (OTI4H7), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 18104073 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18104073 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18104073 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270146PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKT2 Monoclonal specifically detects AKT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKT2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H7
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Murine thymoma viral (v-akt) homolog-2, PKB beta, PKBB, PKBBETA, PRKBB, Protein kinase Akt-2, Protein kinase B beta, rac protein kinase beta, RAC-BETA, RAC-beta serine/threonine-protein kinase, RAC-PK-beta, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2
Símbolos de los genes AKT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human AKT2 (NP_001617) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Growth and Development, Hypoxia, mTOR Pathway, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 208.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.