Learn More
Novus Biologicals™ AKT1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18041187 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18041187 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18041187 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP204280
This product is intended for use as a positive control in Western blot. You will receive the lysate (100 ug), and an empty vector negative control (100 ug).
The AKT1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_5154. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens AKT1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación