Specifications
| Especie del huésped | Humano |
| Componentes | Akt (Isoforms 1,2,3) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKAVTDHPDRLWAWEKF (AKT sequence: AVTDHPDRLWAWEKF). Molecular weight: 4214. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibition of Akt kinase activity |
| Contenido y almacenamiento | Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cantidad | 2 mg |
| Tipo de producto | AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set |
| Peso molecular | 4214 |
| Línea de productos | Novus |
| Inhibidores | AKT1/2/3 |
| Formulario | Liofilizado |
Para uso exclusivo en investigación