Learn More
AKR1C1/2 Antibody (SR1611), R&D Systems™
Código de producto. 18609873 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609873 50 μg 50 microlitros
18655204 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18609873 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32266150ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
AKR1C1/2 Monoclonal specifically detects AKR1C1/2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno AKR1C1/2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1611
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human AKR1C1/2 (Uniprot #: Q04828, P52895)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG