Learn More
AKAP3 Antibody (0B8), Novus Biologicals™
Código de producto. 30279519 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30279519 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30279519 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342924
Mouse Monoclonal Antibody
AKAP3 Monoclonal antibody specifically detects AKAP3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AKAP3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 0B8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 -200
Formulación PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein 3, AKAP110AKAP 110, AKAP-3, A-kinase anchor protein 110 kDa, Cancer/testis antigen 82, CT82A-kinase anchor protein 3, Fibrous sheath protein of 95 kDa, fibrousheathin 1, Fibrousheathin I, Fibrousheathin-1, FSP95A-kinase anchor protein, 110kDa, PRKA3, protein kinase A anchoring protein 3, Protein kinase A-anchoring protein 3, SOB1fibrous sheath protein, 95kDa, Sperm oocyte-binding protein, sperm oocyte-binding protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A kinase(PRKA) anchor protein 3 - (Uniprot# O75969)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10566
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a