missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP13 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18233480 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18233480 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18233480 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10068213

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

AKAP13 Polyclonal specifically detects AKAP13 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKAP13
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Western Blot (Negative)
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q12802
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein 13, AKAP-LbcAKAP-13, A-kinase anchor protein 13, A-kinase anchoring protein, ARHGEF13, Breast cancer nuclear receptor-binding auxiliary protein, BRXNon-oncogenic Rho GTPase-specific GTP exchange factor, c-lbc, FLJ11952, FLJ43341, Guanine nucleotide exchange factor Lbc, HA-3, HT31, Human thyroid-anchoring protein 31, LBCLBC oncogene, Lymphoid blast crisis oncogeneProtein kinase A-anchoring protein 13, p47, PROTO-LB, PROTO-LBC
Símbolos de los genes AKAP13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1850 and 1900 of human A kinase (PRKA) anchor protein 13 using the numbering given in entry NP_009131.2 (GeneID 11214).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11214
Especificidad de la prueba Human. Expected cross-reactivity based on sequence identity (not validated): Guinea pig (100%), Orangutan (100%), Gorilla (100%), Chimpanzee (100%), White-tufted-ear marmoset (100%), Naked mole rat (100%), African elephant (100%), Gray short-tailed opossum (100%), Little brown bat (100%), Northern white-cheeked gibbon (100%), and Small-eared galago (100%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.