missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AK5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18375529 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18375529 0.1 mg 0.01 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18375529 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00026289D01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AK5 Polyclonal antibody specifically detects AK5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AK5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_036225.2
Alias de gen adenylate kinase 5, adenylate kinase 6, adenylate kinase isoenzyme 5, AK 5, AK6, ATP-AMP transphosphorylase 5, EC 2.7.4.3, MGC33326
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AK5 (NP_036225.2, 1 a.a. - 536 a.a.) full-length human protein. MCSKPEDPVEYLESCLQKVKELGGCDKVKWDTFVSQEKKTLPPLNGGQSRRSFLRNVMPENSNFPYRRYDRLPPIHQFSIESDTDLSETAELIEEYEVFDPTRPRPKIILVIGGPGSGKGTQSLKIAERYGFQYISVGELLRKKIHSTSSNRKWSLIAKIITTGELAPQETTITEIKQKLMQIPDEEGIVIDGFPRDVAQALSFEDQICTPDLVVFLACANQRLKERLLKRAEQQGRPDDNVKATQRRLMNFKQNAAPLVKYFQEKGLIMTFDADRDEDEVFYDISMAVDNKLFPNKEAAAGSSDLDPSMILDTGEIIDTGSDYEDQGDDQLNVFGEDTMGGFMEDLRKCKIIFIIGGPGSGKGTQCEKLVEKYGFTHLSTGELLREELASESERSKLIRDIMERGDLVPSGIVLELLKEAMVASLGDTRGFLIDGYPREVKQGEEFGRRIGDPQLVICMDCSADTMTNRLLQRSRSSLPVDDTTKTIAKRLEAYYRASIPVIAYYETKTQLHKINAEGTPEDVFLQLCTAIDSIF
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26289
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.