Learn More
Dostmann Electronic™ Pantalla de CO2 AirControl Observer
Código de producto. 13536600
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 3000 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
13536600 De 0 a 3000 ppm cada uno
1 options
Código de producto. 13536600 Proveedor Dostmann Electronic™ N.º de proveedor 50200110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.81€
    339.00€ / paquete de 1
    Ahorro 292.81€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Perfecto para monitorizar tanto los niveles de CO2 como la temperatura ambiente en zonas públicas
Panel medidor de CO2, perfecto para controlar los niveles de CO2 y la temperatura del entorno en áreas públicas como laboratorios, escuelas, universidades, oficinas, fábricas y espacios públicos. Para montaje en pared.
  • Intervalo de temperatura de 0 °C/+40 °C, ±1 °C
  • Humedad relativa del 20 al 90 %, ±5 %
  • Intervalo de CO2 de 0 a 3000 ppm
  • Precisión de CO2 de ±75 ppm o 5 % ±7 % > 2000 ppm
  • Dimensiones: 297 mm x 50 mm x 210 mm
  • Masa: 2, 4 kg
Especificaciones
Exactitud ±50 ppm
Altura (métrico) 50 mm
Intervalo de medición De 0 a 3000 ppm
Peso (métrico) 2,4 kg
Anchura (métrico) 210 mm