Learn More
Syngene™ Sistemas de cajas de aire muerto AirClean™ con controlador UVTect™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17725904 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
17725904 32 in cada uno
17795904 48 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17725904 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNAC632TDBC220E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sistemas de cajas de aire muerto AirClean™ proporcionan un entorno libre de circulación para la amplificación y manipulación del ADN/ARN. Cada caja de aire muerto viene de serie con el controlador de microprocesador UVTect™ y una fuente de luz ultravioleta de 254 nm para la radiación entre amplificaciones.
Los sistemas cajas de aire muerto AirClean™ proporcionan un entorno libre de circulación para la amplificación y manipulación del ADN/ARN. Cada caja de aire muerto viene de serie con el controlador de microprocesador UVTect™ y una fuente de luz ultravioleta de 254 nm para la radiación entre amplificaciones. Un interruptor de bloqueo de seguridad desactiva la luz UV cuando se levanta la guillotina, lo que evita la exposición del operador. El diseño sin costuras y los materiales de construcción que reflejan la luz UV garantizan que la energía UV no sale de la carcasa.
Características estándar
  • El diseño de policarbonato y polipropileno refleja la energía UV
  • Se envía totalmente montado
  • Se superponen las guillotinas de policarbonato para evitar la exposición a la luz UV
  • El interruptor de seguridad de la guillotina apaga automáticamente la luz UV cuando se levanta la guillotina
  • La electrónica se encuentra en la parte superior del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de que un derrame químico entre en estas zonas sensibles
  • Características de seguridad únicas
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Controlador de microprocesador UVTect™
  • Luz UV y fluorescente
  • Diseño de plástico sin costuras: sin juntas ni huecos en la construcción
  • Estante UV con soporte para pipetas integrado
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Temporizador de luz UV digital de 0,01 segundos a 59 minutos
  • Orificio de acceso para cables eléctricos
Especificaciones
Tipo de producto Caja de aire muerto
Para utilizar con (equipo) Unidades UV de policarbonato estándar/alto
Incluye Controlador de microprocesador UVTect™, fuente de luz ultravioleta de 254 nm
Modelo Versión alta
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (métrico) 81 cm