Learn More
Syngene™ Estación de trabajo química sin conductos del rotavapor AirClean™ con controlador AirSafe™
Código de producto. 17785894 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
38 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17785894 38 in cada uno
1 options
Código de producto. 17785894 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNAC23824A220E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
La estación de trabajo química sin conductos del rotavapor AirClean™ con controlador AirSafe™ está diseñada específicamente para integrar rotavapores, equipos de cromatografía y robóticos, al tiempo que permite un acceso sin restricciones para la interacción del operador.
Las carcasas de los sistemas del rotavapor AirClean™ están diseñadas específicamente para integrar rotavapores, equipos de cromatografía y equipos robóticos, al tiempo que permiten un acceso sin restricciones para la interacción del operador. La carcasa de policarbonato transparente y las puertas deslizantes horizontales proporcionan visibilidad y acceso ergonómico para controlar el equipo integrado. El controlador de seguridad automático AirSafe™ mantiene el flujo de aire y supervisa constantemente el estado del filtro. A solo 61 cm (24 pulgadas) de profundidad y 96,52 cm (38 pulgadas) de ancho, esta carcasa ocupa muy poco espacio de mostrador.
Características estándar
  • Controlador de seguridad automático AirSafe™
  • Base integral con reborde de derrame profundo
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Funcionamiento extremadamente silencioso <49 dB(A)
  • Integra el equipo y mantiene el acceso completo del operador
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Puertas de acceso deslizantes horizontales para la manipulación de equipos
  • Filtración de carbono unido en fase gaseosa
Características de seguridad únicas
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • Probado según UL 61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1 y EN 61326-1
  • El ventilador sin escobillas y sin chispa es posfiltro
  • La base profunda contiene derrames accidentales
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de que un derrame químico entre en estas zonas sensibles
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
Especificaciones
Tipo de producto Carcasa de contención de equipos
Fondo (imperial) 24 in
Fondo (métrico) 610 mm
Incluye Controlador AirSafe™
Anchura (imperial) 38 in
Anchura (métrico) 97 cm