Learn More
Syngene™ Campana para microscopio de protección de procesos Airclean™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16532972 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
16532972 32 in cada uno
16552972 48 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16532972 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYN32PPUVCE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protección de procesos con microprocesador UVTect™ y guillotina de microscopio
  • Estación de trabajo de flujo laminar vertical de la serie AC600 de AirClean™ Systems
  • El flujo de aire laminar se describe como un flujo suave, fluido y paralelo de aire en una dirección constante
  • Ideal para aplicaciones que no resulten peligrosas para el operador, pero que requieran un espacio de trabajo limpio
  • Su diseño compacto y ligero permite crear varias zonas limpias dentro de un laboratorio
  • La filtración en dos fases proporciona aire limpio de flujo laminar de clase 100 para la protección del proceso
  • El aire de la sala pasa primero por un prefiltro cargado electroestáticamente y, después, por un filtro HEPA, lo que da como resultado aire limpio ISO 5
  • Certificado de forma independiente para cumplir o superar las normas de superficies de trabajo limpia aplicables
Especificaciones
Tipo de producto Flujo laminar
Fondo (métrico) 61 cm
Altura (métrico) 76,2 cm
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (métrico) 81,28 cm