Learn More
Syngene™ Guillotina de microscopio Airclean™ para la protección del operador
Código de producto. 16542972 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
16542972 48 in cada uno
16522972 32 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16542972 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYN48OPASE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Carcasa de protección del operador equipada con el controlador automático de seguridad AirSafe™
  • Las carcasas de microscopio sin conductos proporcionan un entorno de trabajo ISO 5 para la preparación de muestras
  • La carcasa de microscopio de flujo descendente proporciona un entorno limpio con luz UV para la irradiación entre procesos
  • El controlador del microprocesador UVTect™ permite manejar todas las funciones de la carcasa con una sola pulsación
  • Cada carcasa está diseñada para funcionar con una amplia gama de microscopios
  • El puerto de acceso facilita el acceso al ocular y a la plataforma de visualización
  • La configuración no proporciona protección al operador
Especificaciones
Tipo de producto Flujo laminar
Fondo (métrico) 61 cm
Altura (métrico) 106,68 cm
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 121,92 cm