Learn More
Syngene™ Carcasa de microscopio AirClean™ con controlador de microprocesador UVTect™
Código de producto. 17735904 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17735904 32 in cada uno
17705914 48 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17735904 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNAC632TLFUVCMIC220E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
La carcasa de microscopio AirClean™ de flujo descendente proporciona un entorno de trabajo limpio y una luz UV para la radiación entre procesos. El controlador del microprocesador UVTect™ permite manejar todas las funciones de la carcasa con una sola pulsación. Esta configuración no proporciona protección al operador.
Características estándar
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Integra el equipo y mantiene el acceso completo del operador
  • UVTect™ Controlador de microprocesador
  • ISO 5 aire de flujo laminar vertical
  • Luz UV y fluorescente
  • Diseño de plástico sin costuras: sin juntas ni huecos en la construcción
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Filtración HEPA para la captura de partículas de hasta 0,3 micron de tamaño
Características de seguridad únicas
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • El diseño de policarbonato y polipropileno refleja la energía UV
  • Probado según UL 61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1 y EN 61326-1
  • El ventilador sin escobillas y sin chispa es posfiltro
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de derrames de productos químicos
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
Especificaciones
Tipo de producto Carcasa de microscopio
Incluye Controlador de microprocesador UVTect™
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (métrico) 813 mm