Learn More
Syngene™ Estación de trabajo de PCR Airclean 600
Código de producto. 16514341 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
16514341 32 in cada uno
16457260 48 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514341 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYN32PWLFE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Estación de trabajo de PCR Airclean 600 con controlador de microprocesador UVTect y flujo de aire laminar vertical.
  • Con controlador de microprocesador UVTect
  • Proporciona flujo de aire laminar vertical de clase 100 y luz UV temporizada para esterilización
  • Incluye filtro HEPA, prefiltro inicial, luz fluorescente, estante UV con soporte para pipetas, interruptor de seguridad y trampilla deslizante
Especificaciones
Tipo de producto Estación de trabajo de PCR
Certificaciones/conformidad Aprobación UL, CSA y CE
Incluye Controlador UV
Tensión 220 V
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (métrico) 81,28 cm