Description
- Con controlador UVTect
- El precio incluye luces fluorescentes, luces UV, estante UV con soporte para pipetas y trampilla deslizante
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Caja de aire muerto |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación AC UL, CSA y CE |
| Incluye | Controlador UV |
| Tensión | 220 V |
| Anchura (imperial) | 32 in |
| Anchura (métrico) | 81,28 cm |