Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Recarga transparente de fragancia Melodie™
Código de producto. 10155987 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
310 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10155987 310 ml paquete de 6
1 options
Código de producto. 10155987 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 6135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    101.53€ / paquete de 6
    Ahorro 79.47€
    43% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Melodie™ El recambio transparente de fragancia elimina los olores no deseados y mejora la experiencia del usuario en cualquier entorno con notas florales y especiadas.
  • Compatible con los dispensadores de la gama aircare descatalogados
  • Promueve la higiene
  • Mejora la comodidad y el cuidado
  • Ayuda a gestionar los costes mediante la dispensación controlada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de ambientador
Descripción 310 mL
Volumen (métrico) 310 ml