Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Embalaje a granel de 32 paquetes de papel higiénico Hostess™
Descripción
- Hojas de 2 pliegue
- Papel higiénico plegado 100 % reciclado
- Combinan la calidad con la practicidad y un precio económico.
- Totalmente biodegradable, lo que reduce el riesgo de bloqueo de los inodoros.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico |
| Longitud (imperial) | 7,3 in |
| Longitud (métrico) | 18,6 cm |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Anchura (métrico) | 11 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 18,6 x 11 cm (7,3 x 4,3 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Baños de alto tráfico |
| Cantidad de embalaje | 32 paquetes x 250 hojas |
| Mostrar más |