Learn More
Beschreibung
- Configuración flexible para adaptarse a una variedad de baños.
- Aroma cítrico fresco para una impresión limpia.
Aromas disponibles:
- Cítricos
- Paquete variado, que incluye cítricos, frutas y flores.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Recambio de ambientador |
| Color-coded | N.º |
| Formulario | Pulverización |
| Scent | Cítrico |
| Color | Transparente |
| Envase | Recipiente de metal |
| Cantidad | 12/Pk. |
| Volumen (métrico) | 75 mL |
| Alternate Part Number | 7322540030082 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tork Citrus Air Freshener Spray / Tork Aérosol désodorisant Citron
- Peligro
- Aerosoles inflamables y no inflamables Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H222-Aerosol extremadamente inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P410+P412-Proteger de la luz del sol No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?