missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIMP2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18176002 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18176002 0.025 mg 25 microgramos
18143513 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18176002 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP227094SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AIMP2 Polyclonal specifically detects AIMP2 in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AIMP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2-4ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13155
Alias de gen aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2, aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 2, ARS-interacting multi-functional protein 2, JTV1JTV-1, Multisynthase complex auxiliary component p38, multisynthetase complex auxiliary component p38, p38, PRO0992, Protein JTV-1
Símbolos de los genes AIMP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 140-190 from human AIMP2 was used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7965
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen for this antibody is 100% homologous in human, crab-eating macaque, rhesus monkey, white-cheeked gibbon, chimpanzee, and orangutan, and 94% homologous in new world monkey.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.