missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIFM3 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498835 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498835 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498835 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176378FR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AIFM3 Polyclonal antibody specifically detects AIFM3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AIFM3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIFLFLJ30473, apoptosis-inducing factor 3, apoptosis-inducing factor like, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 3, Apoptosis-inducing factor-like protein, FLJ45137
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the center of human AIFM3. The immunogen is located within amino acids 210 - 260 of AIFM3. Amino Acid Squence: DRHLPYDRPKLSKSLD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150209
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.