missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIF-1/Iba1 Antibody (CL10936) [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30532062 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30532062 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30532062 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344312FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AIF-1/Iba1 Monoclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AIF-1/Iba1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL10936
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P55008, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 199
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.