Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | AHI1 |
| Sinónimo | Abelson helper integration site, Abelson helper integration site 1, Abelson helper integration site 1 protein homolog, AHI-1, contatins SH3 and WD40 domains, dJ71N10.1, DKFZp686J1653, FLJ14023, FLJ20069, JBTS3, jouberin, ORF1 |
| Símbolo de gen | AHI1 |