missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHCYL1 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30513618 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30513618 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30513618 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338463CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AHCYL1 Polyclonal antibody specifically detects AHCYL1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AHCYL1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen adenosylhomocysteinase-like 1, AdoHcyase 2, DCAL, DC-expressed AHCY-like molecule, dendritic cell expressed AHCY-like protein, inositol 14,5-trisphosphate receptor-binding protein, IRBIT, PRO0233, putative adenosylhomocysteinase 2, S-adenosyl homocysteine hydrolase homolog, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 1, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 1, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 2, XPVKONAEC 3.3.1.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 31-260 of human AHCYL1 (NP_006612.2).,, Sequence:, MATVTKAPKKQIQFADDMQEFTKFPTKTGRRSLSRSISQSSTDSYSSAASYTDSSDDEVSPREKQQTNSKGSSNFCVKNIKQAEFGRREIEIAEQDMSALISLRKRAQGEKPLAGAKIVGCTHITAQTAVLIETLCALGAQCRWSACNIYSTQNEVAAALAEAGVAVFAWKGESEDDFWWCIDRCVNMDGWQANMILDDGGDLTHWVYKKYPNVFKKIRGIVEESVTGVH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10768
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.