Learn More
AGN-195183, MedChemExpress
Código de producto. 16439667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439667 5 mg 5 miligramos
16437128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16684
MedChemExpress AGN-195183 (IRX-5183) is a potent and selective agonist of RARα (Kd=3 nM) with improved binding selectivity relative to AGN 193836. AGN-195183 has no activity on RARβ/γ.
AGN-195183 (IRX-5183) is a potent and selective agonist of RARα (Kd=3 nM) with improved binding selectivity relative to AGN 193836. AGN-195183 has no activity on RARβ/γ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGN-195183
CAS 367273-07-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22ClF2NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo IRX-5183 VTP-195183 NRX-195183
Información de solubilidad DMSO : 11 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(F)C=C(NC(C2=C(O)C(Cl)=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)=O)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 437.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.86
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death