Learn More
AGI-5198, MedChemExpress
Description
AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | AGI-5198 |
| CAS | 1355326-35-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H31FN4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | IDH-C35 |
| Información de solubilidad | DMF : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=CC(N(C(C2=CC=CC=C2C)C(NC3CCCCC3)=O)C(CN4C=CN=C4C)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 462.56 |
| Show More |