Learn More
AGI-5198, MedChemExpress
Código de producto. 16467458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467458 10 mg 10 miligramos
16413487 50 mg 50 miligramos
16477426 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18082
MedChemExpress AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.
AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGI-5198
CAS 1355326-35-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31FN4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo IDH-C35
Información de solubilidad DMF : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC(N(C(C2=CC=CC=C2C)C(NC3CCCCC3)=O)C(CN4C=CN=C4C)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 462.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.56
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death