Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7
Las etiquetas de poliéster permanente (B-422) con acabado brillante e imprimibles por transferencia térmica son ideales para su uso en todo tipo de aplicaciones comerciales e industriales.
Marca: Brady™ 174152
52.84 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las etiquetas de poliéster permanente (B-422) con acabado brillante e imprimibles por transferencia térmica son ideales para su uso en todo tipo de aplicaciones comerciales e industriales.
- Adhesivo altamente adherente para superficies planas recubiertas de polvo y texturizadas, incluyendo plásticos con baja tensión en superficie
- Diseñado para soportar la exposición a numerosos disolventes
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 100°C (de -40 a 212°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Label | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +100 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
0,475 in | |
M6C-475-422 |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-40°F to +212°F | |
0.004 in. | |
50 ft. 0.475 in. | |
15.24 m | |
12.07 mm |
Título del producto
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7 > Multipurpose Polyester Labels; Dimensions (LxW): 50 ft. 0.475 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido