Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7
Código de producto. p-7250872
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft 0,475 in
50 ft x 0,375 in
50 ft x 0,5 in
50 ft x 0,625 in
50 ft x 1,9 in
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) unitSize
17858944 50 ft x 0,375 in M710, BMP71 cada uno
17858904 50 ft x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17848904 50 ft 0,475 in M710, BMP71 cada uno
17809094 50 ft 0,475 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17808794 50 ft x 0,5 in M710, BMP71 cada uno
17878294 50 ft x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17828364 50 ft x 0,625 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17808754 50 ft x 1 in M710, BMP71 cada uno
17898404 50 ft x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17808394 50 ft x 2 in M710, BMP71 cada uno
17831709 50 ft x 1,9 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17858944 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173234
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de poliéster permanente (B-422) con acabado brillante e imprimibles por transferencia térmica son ideales para su uso en todo tipo de aplicaciones comerciales e industriales.
  • Las etiquetas de poliéster permanente (B-422) con acabado brillante e imprimibles por transferencia térmica son ideales para su uso en todo tipo de aplicaciones comerciales e industriales.
  • Adhesivo altamente adherente para superficies planas recubiertas de polvo y texturizadas, incluyendo plásticos con baja tensión en superficie
  • Diseñado para soportar la exposición a numerosos disolventes
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 100°C (de -40 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 ft x 0,375 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7C-375-422