Learn More
Cytiva Medios NA de agarosa
Código de producto. 11534925 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11534925 100 g 100 g
10409764 10 g 10 g
10491455 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11534925 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17055402
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Agarosa altamente purificada para la separación de ácidos nucleicos que se utilizarán como sustratos para enzimas. El medio NA de agarosa Cytiva™ con baja electroendósmosis (EEO) se recomienda para la mayoría de las aplicaciones de ADN/ARN.
  • Temperatura de gelificación de 34 a 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción La agarosa NA se ha preparado para ofrecer la combinación óptima de estas propiedades: Separación fiable de los ácidos nucleicos; baja inhibición de la actividad enzimática en el material recuperado y alta resistencia del gel.
Color Blanco
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) La agarosa con baja electroendósmosis (EEO) se recomienda para la mayoría de las aplicaciones de ADN/ARN.Adecuada para todas las separaciones analíticas, así como para la mayoría de los métodos preparativos.
Material Agarosa
Temperatura de fusión De 60° a 90 °C
Cantidad 100 g
Tipo de producto Gel de agarosa