Learn More
Cytiva Medios IEF de agarosa
Código de producto. 11594905 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594905 10 g 10 GR
1 options
Código de producto. 11594905 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17046801
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para el enfoque isoeléctrico de moléculas grandes. El medio IEF de agarosa es la opción para muchas aplicaciones de IEF y métodos de detección inmunoquímica.
  • Temperatura de gelificación de 40 a 43 °C
  • Concentración del gel (Kobe) 1,5 %, > 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Formulario Secado
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas
Temperatura de fusión De 60° a 90 °C
Cantidad 10 g
Requisitos de almacenamiento Secado a temperatura ambiente
Tipo de producto Medios IEF de agarosa