missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
AG-2/AGR2 Polyclonal specifically detects AG-2/AGR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AG-2/AGR2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Dilución | Western Blot 1:100, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500∼, Knockdown Validated |
| Inmunógeno | This antibody was developed against synthetic peptides corresponding to amino acids 55-72 of human AGR2. |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?