Learn More
Aflatoxina B1, cristalina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 MG
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11966201 50 mg 50 miligramos
10593011 1 mg 1 MG
10033150 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11966201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227340500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
La aflatoxina B1, cristalina, número de CAS 1162-65-8, es miembro de un grupo de micotoxinas que presentan potentes actividades hepatotóxicas y carcinógenas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La aflatoxina B1 (AFB1) es miembro de un grupo de micotoxinas producidas por Aspergillus flavus, y Aspergillus parasiticus con actividades carcinógenas
• La AFB1 puede inducir la transversión de G a T en la tercera posición del codón 249 del gen supresor tumoral p53, lo que resulta en una mutación y en la promoción del proceso carcinogénico
Aplicaciones
• La aflatoxina B1 muestra actividad teratogénica
• Es un sustrato de CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6 y CYP3A y se puede utilizar para estudiar la familia CYP en estudios in vitro e in vivo.
•Puede causar inmunosupresión en modelos animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1162-65-8
Fórmula molecular C17H12O6
Peso molecular (g/mol) 312.28
Número MDL MFCD00869647
Clave InChI OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
PubChem CID 186907
ChEBI CHEBI:2504
Nombre IUPAC 11-metoxi-6,8,19-trioxapentaciclo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaeno-16,18-diona
SMILES COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aflatoxin B1
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 171
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.27