Learn More
Afatinib, MedChemExpress
Descripción
Afatinib (BIBW 2992) is an orally active, potent and irreversible dual specificity inhibitor of ErbB family (EGFR and HER2), with IC50 values of 0.5 nM, 0.4 nM, 10 nM and 14 nM for EGFRwt, EGFRL858R, EGFRL858R/T790M and HER2, respectively. Afatinib can be used for the research of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), non-small cell lung cancer (NSCLC) and gastric cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Afatinib |
| CAS | 850140-72-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H25ClFN5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BIBW 2992 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (205.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F)=NC=N2)=C1)O[C@H]4CCOC4)/C=C/CN(C)C.[(E)] |
| Peso molecular (g/mol) | 485.94 |
| Mostrar más |