Learn More
AFAP1L1 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18602231 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602231 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18602231 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281889B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
AFAP1L1 Polyclonal antibody specifically detects AFAP1L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AFAP1L1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen actin filament associated protein 1-like 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AFAP1L1 antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human AFAP1L1. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of AFAP1L. Amino Acid Squence: DLRDMPEDDGEPSKGASPE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 134265
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus